4-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
191558-25G
191558-5G
SIAL191558-25GEA
17370
CZK
SIAL191558-25G
SIAL191558-5G
4-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Bod varu: 169…171 °C (11 mmHg) Bod tání: 75 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014782 CAS číslo: 623-04-1 EINECS: 210-767-5 |