3-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
191396-10G
191396-25G
SIAL191396-10GEA
2710
CZK
SIAL191396-10G
SIAL191396-25G
3-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₉NO Bod varu: 272 °C (1013 hPa) Bod tání: 90…93 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007817 CAS číslo: 1877-77-6 EINECS: 217-514-8 |