Tisk…
3-Aminobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
184570050 184570250
ACRO184570050EA 1230 CZK
ACRO184570050 ACRO184570250
3-Aminobenzyl alcohol 97%
3-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007817
CAS číslo: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)