Tisk…
2-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
122831-10G 122831-25G
SIAL122831-10GEA 905 CZK
SIAL122831-10G SIAL122831-25G
2-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007749
CAS číslo: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7