Tisk…
2-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 887 CZK
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 162 °C (15 mmHg)
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007749
CAS číslo: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %