4-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
M11103-100G
M11103-25G
SIALM11103-100GEA
5910
CZK
SIALM11103-100G
SIALM11103-25G
4-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Bod varu: 236 °C (1013 hPa) Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008122 CAS číslo: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8,III |