4-Methoxybenzylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
A14999.14
A14999.22
A14999.36
A14999.14EA
1880
CZK
A14999.14
A14999.22
A14999.36
4-Methoxybenzylamine ≥98%
4-Methoxybenzylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 2393-23-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 236-237°
Beilstein Reference: 508206
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008122
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Bod varu: 236…237 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,053 Bod vzplanutí: 114 °C (237 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008122 CAS číslo: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8,III |