Tisk…
3-Methoxybenzylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06 L02054.14
L02054.06EA 1580 CZK
L02054.06 L02054.14
3-Methoxybenzylamine ≥98%
3-Methoxybenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 5071-96-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1447182 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008115
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Bod varu: 230…231 °C
Hustota: 1,066
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008115
CAS číslo: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III