Tisk…
2-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
159883-25G 159883-5G
SIAL159883-25GEA 2580 CZK
SIAL159883-25G SIAL159883-5G
2-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
2-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008110
CAS číslo: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,III