Tisk…
2-Methoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
170540100 170540500
ACRO170540100EA 1360 CZK
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Methoxybenzylamine 98%
2-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 231…233 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008110
CAS číslo: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %