3-Nitro-p-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
A12538.14
A12538.22
A12538.14EA
1960
CZK
A12538.14
A12538.22
3-Nitro-p-toluidine ≥98%
3-Nitro-p-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 119-32-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 638984
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007910
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 Bod varu: 306 Bod tání: 74…79 °C Hustota: 1.312 Bod vzplanutí: 175 °C (347 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007910 CAS číslo: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN: 2660 ADR: 6.1 III |