Tisk…
3-Nitro-p-toluidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
127250250 127250050 127251000
ACRO127250250EA 1770 CZK
ACRO127250250 ACRO127250050 ACRO127251000
3-Nitro-p-toluidine 97%
3-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007910
CAS číslo: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
HPLC ≥96.0 %