Tisk…
2-Nitro-p-toluidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 898 CZK
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidine 99%
2-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod varu: 169 °C (21 mmHg)
Bod tání: 112…115 °C
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007907
CAS číslo: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %