Tisk…
6-Nitro-o-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
L01803.14 L01803.22
L01803.14EA 2260 CZK
L01803.14 L01803.22
6-Nitro-o-toluidine ≥98%
6-Nitro-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 570-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 93-96° Beilstein Reference: 1868029 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007744
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod varu: 120…124 °C (1 mmHg)
Bod tání: 93…96 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007744
CAS číslo: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1 III