Tisk…
3-Nitro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
115843-100G 115843-25G
SIAL115843-100GEA 6370 CZK
SIAL115843-100G SIAL115843-25G
3-Nitro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 87…89 °C
Hustota: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007731
CAS číslo: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III