Tisk…
3-Nitro-o-toluidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152020250 152021000
ACRO152020250EA 1730 CZK
ACRO152020250 ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidine 97%
3-Nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 305 °C (760 mmHg)
Bod tání: 87…91 °C
Hustota: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007731
CAS číslo: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %