4-Octylaniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26713.03
H26713.06
H26713.03EA
1800
CZK
H26713.03
H26713.06
4-Octylaniline ≥99%
4-Octylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 16245-79-7
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.34
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.516
Boiling Point: 175°/13mm
MDL No.: MFCD00007929
Vzorec:
C₁₄H₂₃N Bod varu: 175 °C (13 mmHg) Bod tání: 20 °C Hustota: 0,898 Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007929 CAS číslo: 16245-79-7 EINECS: 240-358-7 |