Tisk…
p-Toluidin, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
89630-100G 89630-500G
89630-100GEA 3320 CZK
89630-100G 89630-500G
p-Toluidin, Supelco®
p-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007906
CAS číslo: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&vid=b91c594bab10758721c830a0f7da73fad5c65d63&prid=web&clid=SAPDAM