Tisk…
p-Toluidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
461121-1KG 461121-250G
SIAL461121-1KGEA 2250 CZK
SIAL461121-1KG SIAL461121-250G
p-Toluidin, Sigma-Aldrich®
p-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007906
CAS číslo: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674