p-Toluidin ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
A13698.0BEA
2730
CZK
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
p-Toluidin ≥99%
p-Toluidin
Purity: 99+%
CAS No.: 106-49-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 471281
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 3451
MDL No.: MFCD00007906
Vzorec:
C₇H₉N Bod varu: 199…202 °C Bod tání: 42…46 °C Hustota: 1,05 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007906 CAS číslo: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |