Tisk…
p-Toluidin 99%, crystalline molten mass
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
376352500 376350010 376350050 376350250
ACRO376352500EA 975 CZK
ACRO376352500 ACRO376350010 ACRO376350050 ACRO376350250
p-Toluidin 99%, crystalline molten mass
p-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 200 °C (760 mmHg)
Bod tání: 41…46 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007906
CAS číslo: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %