4-Hexylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H26297.06
H26297.14
H26297.06EA
2070
CZK
H26297.06
H26297.14
4-Hexylaniline ≥98%
4-Hexylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 33228-45-4
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₉N MW: 177,29 g/mol Bod varu: 283…285 °C Hustota: 0,919 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007927 CAS číslo: 33228-45-4 EINECS: 251-409-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)