Tisk…
4-Ethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E12001-100ML E12001-500ML
SIALE12001-100MLEA 1710 CZK
SIALE12001-100ML SIALE12001-500ML
4-Ethylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Ethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 216 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,96875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007921
CAS číslo: 589-16-2
EINECS: 209-637-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III