Tisk…
4-Isopropylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: p-Cumidine, 4-Aminocumene
M-Clarity™ quality level = MQ100
175439-10G 175439-50G
SIAL175439-10GEA 939 CZK
SIAL175439-10G SIAL175439-50G
4-Isopropylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007900
CAS číslo: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02647