Tisk…
4-tert-Butylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(tert-Butyl)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
209864-25G 209864-5G
SIAL209864-25GEA 7960 CZK
SIAL209864-25G SIAL209864-5G
4-tert-Butylaniline, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24
Bod varu: 238
Bod tání: 15
Hustota: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007899
CAS číslo: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8 III