Tisk…
m-Toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
511218-5ML 511218-100ML 511218-1L
SIAL511218-5MLEA 1120 CZK
SIAL511218-5ML SIAL511218-100ML SIAL511218-1L
m-Toluidine, Sigma-Aldrich®
m-Toluidine
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007808
CAS číslo: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614