Tisk…
m-Toluidine zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
MQ200
8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 1010 CZK
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidine zS, Sigma-Aldrich®
m-Toluidine
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107.16
Bod varu: 203
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0.98444 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 90
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007808
CAS číslo: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09614
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials