Tisk…
m-Toluidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
A14058.0B A14058.30
A14058.0BEA 3210 CZK
A14058.0B A14058.30
m-Toluidine ≥99%
m-Toluidine
Purity: 99% CAS No.: 108-44-1 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Unpleasant Melting Point: -30° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 635944 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00007808
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 203…204 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,992
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007808
CAS číslo: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9536