m-Toluidine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
157870010
157870050
ACRO157870010EA
4600
CZK
ACRO157870010
ACRO157870050
m-Toluidine 99%
m-Toluidine
Vzorec:
C₇H₉N Bod varu: 203…204 °C (760 mmHg) Bod tání: –30 °C Hustota: 0,98 g/cm³ Bod vzplanutí: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007808 CAS číslo: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,09614 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |