Tisk…
3-Ethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
175498-10G 175498-50G
SIAL175498-10GEA 2130 CZK
SIAL175498-10G SIAL175498-50G
3-Ethylaniline, Sigma-Aldrich®
3-Ethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 212 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007818
CAS číslo: 587-02-0
EINECS: 209-594-8