Tisk…
o-Toluidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
185426-100G 185426-500G 185426-5G
SIAL185426-100GEA 1990 CZK
SIAL185426-100G SIAL185426-500G SIAL185426-5G
o-Toluidin, Sigma-Aldrich®
o-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –15 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007730
CAS číslo: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674