o-Toluidin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
A13602.0BEA
2010
CZK
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
o-Toluidin ≥99%
o-Toluidin
Purity: 99%
CAS No.: 95-53-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Unpleasant
Melting Point: -24°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 741981
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007730
Vzorec:
C₇H₉N Bod varu: 199…200 °C Bod tání: –24 °C Hustota: 1,004 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007730 CAS číslo: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |