Tisk…
o-Toluidin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 4820 CZK
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidin 99%
o-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 199…200 °C (760 mmHg)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007730
CAS číslo: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %