Tisk…
2-Ethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
E11803-100G E11803-250G
SIALE11803-100GEA 830 CZK
SIALE11803-100G SIALE11803-250G
2-Ethylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Ethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007751
CAS číslo: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
UN: 2273
ADR: 6.1,III