2-Ethylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A14984.22
A14984.36
A14984.22EA
783
CZK
A14984.22
A14984.36
2-Ethylaniline ≥97%
2-Ethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 578-54-1
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: -47°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 1841268
UN No.: 2273
MDL No.: MFCD00007751
Vzorec:
C₈H₁₁N Bod varu: 208…210 °C Bod tání: –47 °C Hustota: 0,983 Bod vzplanutí: 91 °C (196 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007751 CAS číslo: 578-54-1 EINECS: 209-424-2 UN: 2273 ADR: 6.1,III |