2-Isopropylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
268887-100ML
268887-5ML
SIAL268887-100MLEA
3000
CZK
SIAL268887-100ML
SIAL268887-5ML
2-Isopropylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylaniline
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007720 CAS číslo: 643-28-7 EINECS: 211-397-7 |