Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
407712-100ML
407712-800ML
SIAL407712-100MLEA
3330
CZK
SIAL407712-100ML
SIAL407712-800ML
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Bod varu: 185 °C (1013 hPa) Bod tání: 10 °C Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008106 CAS číslo: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 13,01127 |