Tisk…
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
185701-100G 185701-500G 185701-5G
SIAL185701-100GEA 1120 CZK
SIAL185701-100G SIAL185701-500G SIAL185701-5G
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008106
CAS číslo: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127