Tisk…
Fenylethylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
128945-1L 128945-250ML
SIAL128945-1LEA 3790 CZK
SIAL128945-1L SIAL128945-250ML
Fenylethylamin, Sigma-Aldrich®
Fenylethylamin
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008184
CAS číslo: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371