Tisk…
Fenylethylamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
156490010 156491000 156492500 156490050
ACRO156490010EA 3720 CZK
ACRO156490010 ACRO156491000 ACRO156492500 ACRO156490050
Fenylethylamin 99%
Fenylethylamin
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Bod varu: 200…202 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,985 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008184
CAS číslo: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %