Tisk…
Benzyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
252492-25G 252492-5G
SIAL252492-25GEA 2600 CZK
SIAL252492-25G SIAL252492-5G
Benzyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004819
CAS číslo: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2206
ADR: 6.1,II