Tisk…
Benzyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402130250 402130050 402131000
ACRO402130250EA 3330 CZK
ACRO402130250 ACRO402130050 ACRO402131000
Benzyl isothiocyanate 98%
Benzyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,12 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004819
CAS číslo: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %