Tisk…
2-Phenylethyl isothiocyanate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate
265160050 265160250
ACRO265160050EA 1390 CZK
ACRO265160050 ACRO265160250
2-Phenylethyl isothiocyanate 96%
2-Phenylethyl isothiocyanate
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂NCS
MW: 163,24 g/mol
Bod varu: 113 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004821
CAS číslo: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
UN: 2810
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %