Tisk…
p-Tolyl isocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
162520250 162521000 162520050 162525000
ACRO162520250EA 2790 CZK
ACRO162520250 ACRO162521000 ACRO162520050 ACRO162525000
p-Tolyl isocyanate 99%
p-Tolyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133.15
Bod varu: 70…72 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.056 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002029
CAS číslo: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 3390
ADR: 6.1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %