Tisk…
o-Tolyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-2-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
T40703-10G T40703-50G
SIALT40703-10GEA 2940 CZK
SIALT40703-10G SIALT40703-50G
o-Tolyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
o-Tolyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002009
CAS číslo: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
UN: 3334
ADR: 9,