Tisk…
N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D189006-100ML D189006-1L D189006-500ML
SIALD189006-100MLEA 1370 CZK
SIALD189006-100ML SIALD189006-1L SIALD189006-500ML
N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 211 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008316
CAS číslo: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III