Tisk…
Benzyl(dimethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
M-Clarity™ quality level = MQ200
185582-100ML 185582-500ML
SIAL185582-100MLEA 694 CZK
SIAL185582-100ML SIAL185582-500ML
Benzyl(dimethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Benzyl(dimethyl)amine
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008329
CAS číslo: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM