Tisk…
Benzyl(dimethyl)amine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
159751000 159755000 159750025 159750051
ACRO159751000EA 839 CZK
ACRO159751000 ACRO159755000 ACRO159750025 ACRO159750051
Benzyl(dimethyl)amine 99%
Benzyl(dimethyl)amine
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Bod varu: 183…184 °C (760 mmHg)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008329
CAS číslo: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered