4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19278.03
L19278.06
L19278.03EA
1380
CZK
L19278.03
L19278.06
4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
4-Iodobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 18282-51-4
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 1931621
Vzorec:
C₇H₇IO Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01732720 CAS číslo: 18282-51-4 |