2-Iodobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
183636-10G
183636-50G
SIAL183636-10GEA
2440
CZK
SIAL183636-10G
SIAL183636-50G
2-Iodobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₇IO MW: 234,04 g/mol Bod varu: 145 °C (10 mmHg) Bod tání: 91 °C |
MDL Number:
MFCD00004610 CAS číslo: 5159-41-1 EINECS: 225-933-2 |